Learn More
Emodin
Código de producto. 15494169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494169 1 g 1 g
15404179 100 mg 100 miligramos
15414179 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15494169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61600.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
A protein tyrosine kinase inhibitor | CAS: 518-82-1 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
A protein tyrosine kinase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518-82-1
Fórmula molecular C15H10O5
Peso molecular (g/mol) 270.24
Número MDL MFCD00001207
Clave InChI RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone
PubChem CID 3220
ChEBI CHEBI:42223
Nombre IUPAC 1,3,8-trihidroxi-6-metilantraceno-9,10-diona
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emodin
Color Naranja
Cantidad 1 g
Beilstein 1888141
Índice Merck 14,3561
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Forma física Powder