Learn More
Emodin, MedChemExpress
Código de producto. 16472187
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472187 50 mg 50 miligramos
16436456 100 mg 100 miligramos
16421126 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472187 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14393
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Emodin (Frangula emodin), an anthraquinone derivative, is an anti-SARS-CoV compound.
Emodin blocks the SARS coronavirus spike protein and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) interaction. Emodin inhibits casein kinase-2 (CK2). Anti-inflammatory and anticancer effects. Emodin is a potent selective 11β-HSD1 inhibitor with the IC50 of 186 and 86 nM for human and mouse 11β-HSD1, respectively. Emodin ameliorates metabolic disorder in diet-induced obese mice.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emodin
CAS 518-82-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo Frangula emodin
Información de solubilidad Acetone : 10.87 mg/mL (40.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 5.41 mg/mL (20.02 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1C2=C(C=C(C)C=C2O)C(C3=CC(O)=CC(O)=C31)=O
Peso molecular (g/mol) 270.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 96.53%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease