Learn More
Emodina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Emodin-d4 |
| CAS | 132796-52-2 |
| Fórmula molecular | C15H6D4O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1,3,8-Trihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione-d4, 1,6,8-Trihydroxy-3-methylanthraquinone-d4, 4,5,7-Trihydroxy-2-methyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | OC1=C([2H])C(C)=C([2H])C(C(C2=C3C(O)=C([2H])C(O)=C2[2H])=O)=C1C3=O |
| Peso molecular (g/mol) | 274.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.08 |