Learn More
Thermo Scientific Chemicals Emodina, 95 %, téc.
Código de producto. 10386980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10386980 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10704421 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10386980 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 117751000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 518-82-1 | C15H10O5 | 270.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 518-82-1
Fórmula molecular C15H10O5
Peso molecular (g/mol) 270.23
Número MDL MFCD00001207
Clave InChI RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo emodin, schuttgelb, emodol, frangula emodin, rheum emodin, frangulic acid, 3-methyl-1,6,8-trihydroxyanthraquinone, archin, persian berry lake, 1,3,8-trihydroxy-6-methyl-9,10-anthraquinone
PubChem CID 3220
ChEBI CHEBI:42223
Nombre IUPAC 1,3,8-trihidroxi-6-metilantraceno-9,10-diona
SMILES CC1=CC(=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=CC(=C3C2=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emodin
Nombre de nota tech., 95%
Punto de fusión 253.0°C
Color Naranja rojizo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 mg
Beilstein 08, 520
Índice Merck 15, 3618
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.23
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Emodin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.