Learn More
Emodepside, MedChemExpress
Código de producto. 16443388
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16443388 10 mg 10 miligramos
16429916 50 mg 50 miligramos
16414626 100 mg 100 miligramos
16406117 5 mg 5 miligramos
4 options
Código de producto. 16443388
Marca: Medchem Express HY101476
MedChemExpress Emodepside (PF 1022-221) is a cyclooctadepsipeptide with broad-spectrum anthelmintic activity.
Emodepside (PF 1022-221) is a cyclooctadepsipeptide with broad-spectrum anthelmintic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emodepside
Forma física Solid
CAS 155030-63-0
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C60H90N6O14
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Bay 44-4400
Información de solubilidad DMSO : 120 mg/mL (107.20 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C(N([C@H](C(O[C@](C(N([C@H](C(O[C@H](CC1=CC=C(N2CCOCC2)C=C1)C(N(C)[C@H](CC(C)C)C(O[C@H](C)C(N(C)[C@@H](CC(C)C)C3=O)=O)=O)=O)=O)CC(C)C)C)=O)([H])C)=O)CC(C)C)C)[C@H](O3)CC4=CC=C(N5CCOCC5)C=C4
Peso molecular (g/mol) 1119.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 1119.39
Porcentaje de pureza 98.0%