Learn More
EML 425, MedChemExpress
Código de producto. 16464368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464368 10 mg 10 miligramos
16413056 25 mg 25 miligramos
16407097 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16464368 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110263
MedChemExpress EML425 is a potent and selective CREB binding protein (CBP)/p300 inhibitor with IC50s of 2.9 and 1.1 μM, respectively.
EML425 is a potent and selective CREB binding protein (CBP)/p300 inhibitor with IC50s of 2.9 and 1.1 μM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EML 425
CAS 1675821-32-5
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H24N2O4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (567.55 mM)
SMILES O=C(N(C(N(CC1=CC=CC=C1)C/2=O)=O)CC3=CC=CC=C3)C2=C/C4=C(C=C(O)C=C4C)C
Peso molecular (g/mol) 440.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 440.49
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation