Learn More
Tocris Bioscience™ EML 425
Descripción
EML 425 is a reversible and non-competitive CBP/p300 inhibitor (IC50 values are 1.1 and 2.9 μM, respectively). Cell permeable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[(4-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)methylene]-1,3-bis(phenylmethyl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione |
| CAS | 1675821-32-5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Histone Acetyltransferase Inhibitors |
| Fórmula molecular | C27H24N2O4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 440.49 |
| Pureza | >98% |