Learn More
Emixustat hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16497676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497676 100 mg 100 miligramos
16460328 5 mg 5 miligramos
16440326 2 mg 2 miligramos
16427868 10 mg 10 miligramos
16403817 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19720A
MedChemExpress Emixustat hydrochloride strongly inhibits 11-cis-retinol production with IC50 values of 232 (plusmn) 3 nM.
Emixustat hydrochloride strongly inhibits 11-cis-retinol production with IC50 values of 232 (plusmn) 3 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emixustat hydrochloride
CAS 1141934-97-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H26ClNO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo ACU-4429 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : ≥ 44 mg/mL (146.74 mM)
SMILES O[C@H](CCN)C1=CC(OCC2CCCCC2)=CC=C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 299.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.84
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism