Learn More
Emiglitate, MedChemExpress
Código de producto. 16471599
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16471599 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16471599 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16194
MedChemExpress Emiglitate (BAY o 1248) is a potent, selective and competitive inhibitor of α-glucoside hydrolase.
Emiglitate (BAY o 1248) is a potent, selective and competitive inhibitor of α-glucoside hydrolase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emiglitate
CAS 80879-63-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H25NO7
Cantidad 1 mg
Sinónimo BAY o 1248
SMILES O=C(OCC)C1=CC=C(OCCN2[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 355.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.38
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism