Learn More
Hidrato de clorhidrato de emetina, TRC
Código de producto. 30378754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30378754 250 mg
30375118 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE521535250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7083-71-8
Fórmula molecular C29 H40 N2 O4 . 2 Cl H . H2 O
Peso molecular (g/mol) 571.58
Sinónimo Emetan, 6',7',10,11-tetramethoxy-, dihydrochloride, hydrate, Emetine, dihydrochloride, hydrate (8CI), 2H-Benzo[a]quinolizine, emetan deriv., Emetine hydrochloride hydrate
Nombre IUPAC (2S,3R,11bS)-2-[[(1R)-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-1-il]metil]-3-etil-9,10-dimetoxi-2,3,4,6,7,11b-hexahidro-1H-benzo[a]quinolizina; hidratarse; Dihidrocloruro
SMILES O.Cl.Cl.CC[C@H]1CN2CCc3cc(OC)c(OC)cc3[C@@H]2C[C@@H]1C[C@H]4NCCc5cc(OC)c(OC)cc45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emetine dihydrochloride hydrate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H40N2O4.2ClH.H2O/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H;1H2/t18-,21-,24+,25-;;;/m0.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 570.2627