Learn More
Emeramida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Emeramide |
| CAS | 351994-94-0 |
| Fórmula molecular | C12H16N2O2S2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N1,N3-Bis(2-mercaptoethyl)-1,3-benzenedicarboxamide, N,N'-Bis(2-mercaptoethyl)isophthalamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16N2O2S2/c15-11(13-4-6-17)9-2-1-3-10(8-9)12(16)14-5-7-18/h1-3,8,17-18H,4-7H2,(H,13,15)(H,14,16) |
| SMILES | SCCNC(=O)c1cccc(c1)C(=O)NCCS |
| Nombre IUPAC | 1-N,3-N-bis(2-sulfaniletil)benceno-1,3-dicarboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 284.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.0653 |