Learn More
Emeramide, MedChemExpress
Código de producto. 16481816
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481816 500 mg 500 miligramos
16427166 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16481816 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16739
MedChemExpress Emeramide is a thiol-redox antioxidant and heavy metal chelator.
Emeramide is a thiol-redox antioxidant and heavy metal chelator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emeramide
Forma física Solid
CAS 351994-94-0
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H16N2O2S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo BDTH2
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (351.62 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 1 mg/mL (3.52 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(C1=CC=CC(C(NCCS)=O)=C1)NCCS
Peso molecular (g/mol) 284.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.4
Porcentaje de pureza 98.03%