Learn More
BD Jeringa de tres piezas Emerald™
Código de producto. 15285083
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
Graduaciones:
0,1 ml
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 2000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
15285083 2 ml 0,1 ml paquete de 100
15275083 3 ml 0,1 ml paquete de 100
15295083 5 ml 0,2 ml paquete de 100
15691499 5 ml 0,2 ml paquete de 2000
15205093 10 ml 0,2 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15285083 Proveedor BD N.º de proveedor 307727
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Combina un rendimiento óptimo con impacto medioambiental reducido. La jeringa de tres piezas BD™ Emerald™ es una jeringa para uso general que contiene hasta un 30 % menos de material que otras jeringas para minimizar los residuos. Las jeringas incorporan una conexión Luer montada en el centro y no tienen aguja.
  • Combina un rendimiento óptimo y un impacto medioambiental reducido
  • Fabricada en una planta de producción de energía renovable
  • El plástico transparente permite ver fácilmente el contenido
  • Pistón tapador de color verde y presión de carcasa grabada para una administración segura y precisa
  • El tope del pistón sólido evita que se expulse de manera accidental la varilla
  • Varilla diseñada para un agarre cómodo y estable durante el uso
  • Agarre de pulgar con estructura para un agarre seguro durante la administración
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Marcado CE, conformidad con ISO 7886-1 e ISO 594
Material Polipropileno (cuerpo), Polipropileno (cono), Polipropileno (émbolo), Acero inoxidable (punta)
Color Transparente
Graduaciones 0,1 ml
Cantidad 100/caja
Volumen (métrico) 2 ml
Tipo de conexión Luer Slip céntrico
Graduated Sí