Learn More
Invitrogen™ Luminescence Enhancer For Solution Assays, Emerald-II™ Enhancer
Código de producto. 12684315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2500 ensayos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12684315 2500 ensayos cada uno
1 options
Código de producto. 12684315 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor T2115
 Artículo restringido
En stock
El potenciador de quimioluminiscencia Emerald-II permite reducir significativamente la desactivación acuosa y ajustar la longitud de la onda de la emisión de luz.
The Emerald-II chemiluminescence enhancer significantly reduces aqueous quenching and tunes the wavelength of light emission.
El potenciador de quimioluminiscencia Emerald-II permite reducir significativamente la desactivación acuosa y ajustar la longitud de la onda de la emisión de luz.
• Los ambientes acuosos reducen la intensidad de la señal quimioluminiscente de los sustratos de 1,2-dioxetano mediante la absorción inducida por agua; los potenciadores de quimioluminiscencia aumentan la eficiencia de emisión de la producción de luz al dividir el agua del sitio de producción de señal quimioluminiscente
• Las formulaciones químicamente optimizadas proporcionan una intensidad de señal mejorada en aplicaciones de transferencia con soluciones de sustrato (sustratos CSPD™, CDP-Star™, Galacton™, Galacton-Plus™, Galacton-Star™ o NA-Star™)
• La elección del potenciador Emerald-II facilita el desarrollo de ensayos permitiendo a los usuarios optimizar la intensidad de la señal del ensayo y la longitud de onda de la emisión de luz
Optimización de las señales de quimioluminiscencia
El potenciador de quimioluminiscencia Emerald-II es un componente esencial para los ensayos basados en tubos o microplacas, ya que reduce significativamente el efecto de la desactivación acuosa. Los potenciadores también ajustan la longitud de onda de la emisión de luz. El potenciador Emerald-II cambia el máximo de emisión de luz de 475 nm (cantidad que se observa solo con dioxetano) a 461 nm. El uso del potenciador Emerald-II puede producir un amplio rango dinámico, ya que es menos probable que se sature el fotodetector si se trabaja con concentraciones de muestra más altas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2500 ensayos
Formato Líquido
Línea de productos EMERALD-II, NovaBright
Sustrato Fosfatasa alcalina
Tipo de sustrato Substrato de AP (fosfatasa alcalina)
Contenido y almacenamiento Almacene el producto a 4 °C.
Condiciones de envío Temperatura ambiente