Learn More
Bromuro de emepronio, LoGiCal
Código de producto. 30461128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30461128 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30461128 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3064.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emepronium Bromide
CAS 3614-30-0
Nombres de analitos o componentes Emepronium Bromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H28 N . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzenepropanaminium, N-ethyl-N,N,α-trimethyl-γ-phenyl-, bromide (1:1), Ammonium, ethyldimethyl(1-methyl-3,3-diphenylpropyl)-, bromide (8CI), Benzenepropanaminium, N-ethyl-N,N,α-trimethyl-γ-phenyl-, bromide (9CI), Ethyldimethyl(1-methyl-3,3-diphenylpropyl)ammonium bromide (6CI,7CI), (1-Methyl-3,3-diphenylpropyl)dimethylethylammonium bromide, Cetiprin, Dimethylethyl(β-benzhydrylisopropyl)-ammonium bromide, Emepron bromide, Emeprone, Emeprone bromide, Emepronium bromide, Ethyl(3,3-diphenyl-1-methylpropyl)dimethylammonium bromide, Hexanium, Restenacht, Ripirin, Uro-Ripirin
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28N.BrH/c1-5-21(3,4)17(2)16-20(18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17,20H,5,16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Tipo de solución Neat
SMILES [Br-].CC[N+](C)(C)C(C)CC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Bromuro de 4,4-difenilbutan-2-il-etil-dimetilazanio
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 362.35
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1405 g/mol