Learn More
Difumarato de emedastina, LoGiCal
Código de producto. 30459356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459356 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459356 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1277.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Emedastine difumarate
CAS 87233-62-3
Nombres de analitos o componentes Emedastine difumarate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H26 N4 O . 2 C4 H4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Emedastine difumarate, 1-(2-Ethoxyethyl)-2-(4-methylhexahydro-1H-1,4-diazepin-1-yl)-1H-benzimidazole bis[hydrogen (2E)-butenedioate], 1H-Benzimidazole, 1-(2-ethoxyethyl)-2-(hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl)-, (2E)-2-butenedioate (1:2), 1H-Benzimidazole, 1-(2-ethoxyethyl)-2-(hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepin-1-yl)-, (E)-2-butenedioate (1:2), 1H-1,4-Diazepine, 1H-benzimidazole deriv., AL 3432A, Emadine, KB 2413, KG 2413, LY 188695, Rapimine
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N4O.2C4H4O4/c1-3-22-14-13-21-16-8-5-4-7-15(16)18-17(21)20-10-6-9-19(2)11-12-20;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-8H,3,6,9-14H2,1-2H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1+
Tipo de solución Neat
SMILES CCOCCn1c(nc2ccccc12)N3CCCN(C)CC3.OC(=O)\C=C\C(=O)O.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico; 1-(2-etoxietil)-2-(4-metil-1,4-diazepan-1-il)benzimidazol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 534.56
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 534.2326 g/mol