Learn More
Electrothermal™ Manta de extracción de 3 posiciones con agitación serie EMEA
Código de producto. 11732923
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 × 1000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11732923 3 × 1000 ml cada uno
1 options
Código de producto. 11732923 Proveedor Electrothermal™ N.º de proveedor 0307622
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2275.00€
    437.47€ / paquete de 1
    Ahorro 1837.53€
    80% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Calienta varias matraces de fondo redondo de forma simultánea con la funcionalidad añadida de agitación magnética. La manta de extracción de 3 posiciones con agitación serie EMEA Electrothermal™ incluye una caja ventilada con un flujo de aire único para garantizar que la caja exterior permanezca segura al tacto.
  • Los controles electrónicos de estado sólido integrados e individuales facilitan la regulación de cada calefactor y evitan chispazos por conmutación mecánica
  • Se incluyen tres varillas de soporte de 12,7 mm de diámetro
  • Capacidad de matraz de fondo redondo de 100 ml a 1000 ml en todas las posiciones
  • La cubierta superior de polipropileno y las superficies externas están recubiertas de polvo, lo que proporciona una buena resistencia química general
  • El elemento de calentamiento en bovina va suspendido dentro de un cartucho termoaislante para proporcionar el máximo de transferencia térmica y soporte
  • Un blindaje con toma de tierra rodea los calefactores para mayor seguridad
  • Los cartuchos de los calentadores individuales son reemplazables
  • Las luces de neón indican cuándo está encendido el aparato y si llega corriente eléctrica a los calefactores y, si es aplicable, a los agitadores
  • Permite la mezcla y el calentamiento simultáneos de la solución
  • Proporciona velocidades de agitación de entre 50 y 1000 rpm
  • Un único control de agitación actúa sobre cada conjunto de tres cavidades.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3 × 1000 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 285 x 755 x 130 mm
Tensión 230 V
Material Parte superior de polipropileno/aluminio con revestimiento de polvo
Puertos 3 cavidades
Detalles de la fuente de alimentación Enchufe para Reino Unido y UE
Velocidad De 50 a 1000 r. p. m.
Vataje 940 W
Peso con embalaje (métrico) 8,4kg
Temperatura (métrico) 450 °C
Frecuencia 50/60 Hz