missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

EME1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16820964 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16820964 150 μL 150 microlitros
16830964 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16820964 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 129751AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein that complexes with methyl methanesulfonate-sensitive UV-sensitive 81 protein to form an endonuclease complex. The encoded protein interacts with specifc DNA structures including nicked Holliday junctions, 3′-flap structures and aberrant replication fork structures. This protein may be involved in repairing DNA damage and in maintaining genomic stability. Alternative splicing results in multiple transcript variants.

Especificaciones

Antígeno EME1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica EME1
N.º de referencia del gen Q8BJW7, Q96AY2
Alias de gen EME1, hMMS4, MMS4, MMS4 homolog, MMS4L
Símbolos de los genes Eme1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno EME1 Fusion Protein Ag3580
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 146956, 268465, 287634
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.