Learn More
EMD534085, MedChemExpress
Código de producto. 16491459
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491459 1 mg 1 miligramo
16478867 5 mg 5 miligramos
16452407 50 mg 50 miligramos
16416288 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491459 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15000
MedChemExpress EMD534085 is a potent and selective inhibitor of the mitotic kinesin-5 with an IC50 of 8 nM.
EMD534085 is a potent and selective inhibitor of the mitotic kinesin-5 with an IC50 of 8 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material EMD534085
Forma física Solid
CAS 858668-07-2
Color Off-White
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H31F3N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 26 mg/mL (54.56 mM)
SMILES O=C(NC[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@H](C3=CC=CC=C3)NC4=C(C=C(C(F)(F)F)C=C4)[C@@]2([H])O1)NCCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 476.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.53
Porcentaje de pureza 98.83%