Learn More
Merck Válvula de bola de carcasa de cartucho PL-1 de 0,635 cm (1/4 pulg) NPTM/NPTF de polioximetileno
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de filtración Millipore
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Millipore cuenta con una amplia selección de accesorios, adaptadores, válvulas, medidores y tubos que se pueden utilizar junto con los sistemas de filtración Millipore. Con las excepciones indicadas, el material de construcción es acero inoxidable serie 300. Los conectores de triple abrazadera (TC) se denominan por convención como 1,5 pulg., 2 pulg., etc. Los conectores de TC de 1,5 pulg. se conectan a tamaños de D.E. de tubos de 1 pulg. o 1,5 pulg. Los conectores de TC de 2 pulg. únicamente se conectan a tamaños de D.E. de tubos de 2 pulg.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de conexión | 0,635 cm (1/4 pulg) Conector de tubos de NPTF, escape, válvulas de bola de salida |
| Diámetro (imperial) interior | 0,09 in |
| Diámetro (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 cm |
| Diámetro (métrico) | 0,63 cm |
| Material | POM |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de filtración Millipore |
| Tipo | Válvula esférica |