Learn More
Merck Filtro centrífugo Ultrafree™-DA
Descripción
Includes
50 nebulizadores de gel, 50 separadores Ultrafree-MC de 0,45 μm, 50 viales de microcentrífuga
Recupere de 100 a 10 000 bp de ADN de capas de gel de agarosa en una sola centrifugación de 10 minutos. El kit consta de un dispositivo de filtro premontado con un nebulizador de gel de agarosa, un vial de microcentrífuga y un tampón de extracción de gel TAE modificado (seco). El dispositivo utiliza compresión de gel para extraer ADN de la agarosa. La fuerza centrífuga colapsa la estructura del gel, impulsa la agarosa a través de un pequeño orificio en el nebulizador de gel y la pulpa de gel resultante se pulveriza en la copa del filtro de muestra. El ADN preparado no requiere más purificación para la mayoría de las aplicaciones, incluida la clonación y la secuenciación de ADN radioisotópica o fluorescente. Dado que la electroforesis en gel de agarosa tiene un alto poder de resolución, los productos de amplificación no específicos pequeños y grandes que interfieren con frecuencia con la clonación y la secuenciación después de la PCR se eliminan por completo del producto.
Recuperaciones típicas de ADN de geles de agarosa
Protocolo
1. Extirpe la banda de interés después del análisis electroforético rutinario de los productos de PCR u otro ADN a través de un gel de agarosa.
2. Coloque la capa de gel en el dispositivo premontado. Nota: El protocolo no es compatible con la agarosa de bajo punto de fusión.
3. Gire a 5000 x g durante 10 minutos para extraer la pulpa de gel en la copa del filtro.
4. El ADN se puede almacenar en el vial de filtrado tapado después de desechar la copa del filtro de muestras y el nebulizador de gel.
- Tiempo mínimo de manipulación manual
- Centrifugación de 10 minutos
- ADN completamente funcional
Recuperaciones típicas de ADN de geles de agarosa
| Tamaño de ADN (bp) | Porcentaje de recuperaciones de ADN |
| 100 | 78 |
| 700 | 71 |
| 1000 | 77 |
| 2027 | 47 |
| 4361 | 35 |
| 9416 | 32 |
| 23130 | 29 |
Protocolo
1. Extirpe la banda de interés después del análisis electroforético rutinario de los productos de PCR u otro ADN a través de un gel de agarosa.
2. Coloque la capa de gel en el dispositivo premontado. Nota: El protocolo no es compatible con la agarosa de bajo punto de fusión.
3. Gire a 5000 x g durante 10 minutos para extraer la pulpa de gel en la copa del filtro.
4. El ADN se puede almacenar en el vial de filtrado tapado después de desechar la copa del filtro de muestras y el nebulizador de gel.
Un producto de Bioseparations Amicon™.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de gel/ADN |
| Incluye | 50 Nebulizadores de gel, 50 Ultrafree™ -MC 0,45 μseparadores m, 50 viales de microcentrífuga |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Cantidad | 50/Paq. |