Learn More
Merck Dispositivos de filtro por presión estériles Sterivex™
Código de producto. 10490581
Cambiar vista
Click to view available options
Material (membrana):
PES
PVDF
Tamaño de poro:
0,22 μm
0,45 μm
Ajuste de la salida:
Boquilla macho
Campana de llenado
Luer Lock macho
N.° por paquete:
10/paq.
15/paq.
50/paq.
Tamaño de la unidad:
15 PCS
paquete de 10
paquete de 15
paquete de 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (membrana) Tamaño de poro Ajuste de la salida N.° por paquete Tamaño de la unidad
10490581 PES 0,22 μm Boquilla macho 15/paq. 15 PCS
10470391 PES 0,22 μm Campana de llenado 10/paq. paquete de 10
10186370 PES 0,22 μm Boquilla macho 50/paq. paquete de 50
10589212 PES 0,22 μm Luer Lock macho 15/paq. paquete de 15
10471351 PVDF 0,45 μm Boquilla macho 50/paq. paquete de 50
10430971 PVDF 0,22 μm Boquilla macho 50/paq. paquete de 50
10034470 PVDF 0,45 μm Boquilla macho 15/paq. paquete de 15
10519012 PVDF 0,22 μm Boquilla macho 15/paq. paquete de 15
10258280 PVDF 0,22 μm Campana de llenado 10/paq. paquete de 10
10616361 PVDF 0,22 μm Luer Lock macho 15/paq. 15 PCS
10319880 PVDF 0,45 μm Campana de llenado 10/paq. paquete de 10
10626361 PVDF 0,45 μm Luer Lock macho 15/paq. paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10490581 Proveedor Merck N.º de proveedor SVGP01015
Refuerce su investigación en ciencias de la salud
Usar código promocional 28030
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Minimice el riesgo de contaminación en la solución filtrada gracias al diseño de dispensación directa. Sterivex Los dispositivos estériles accionados por presión son unidades listas para usar que filtran soluciones con volúmenes de 100 a 2000 ml. Disponibles en una gran variedad de accesorios, tamaños de poro y tipo de membrana.
  • Las unidades de filtro Sterivex funcionan con jeringas, bombas peristálticas o recipientes a presión. Eliminan el riesgo de contaminación asociado con la decantación o el pipeteo.
  • Las unidades Sterivex están diseñadas para dispensar prácticamente en cualquier recipiente de almacenamiento. Los dispositivos están disponibles con diferentes conexiones de salida (consulte la tabla).
  • Las unidades de filtro Sterivex pueden procesar volúmenes de hasta 1000 ml o 2000 ml, según el tipo de membrana que se utilice en el dispositivo. Se ofrece una selección de tres membranas diferentes.
  • Esterilice los volúmenes de hasta 1000 ml o 2000 ml con unidades de filtro Sterivex™ accionadas por presión (la capacidad depende del tipo de membrana utilizada en el dispositivo). Con tres opciones de membrana diferentes y una gran variedad de opciones de conexión de salida, Sterivex™ los filtros pueden adaptarse prácticamente a cualquier flujo de trabajo y dispensarse en casi cualquier contenedor de almacenamiento. Los filtros Sterivex™ funcionan con jeringas, bombas peristálticas o recipientes a presión y eliminan el riesgo de contaminación asociado con la decantación o el pipeteo.
Características y ventajas:
  • Funciona con una gran variedad de dispositivos de presión, como jeringas, bombas peristálticas y recipientes a presión
  • Está disponible con varios tipos de membrana para adaptarse a las necesidades de las aplicaciones con capacidades de hasta 2 l
Aplicaciones:
Esterilización de soluciones acuosas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Conectores Luer-Lock hembra con ventilación anterior
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Express PLUS
Material Copoliéster
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 10 cm2
Caudal ≥ 650 ml/min (a 0,7 bar 25 °C)
Para utilizar con (aplicación) Flujo rápido y esterilización de bajo nivel de unión de proteínas de soluciones acuosas
Presión máx. de entrada 45 psi
N.° por paquete 15/paq.
Ajuste de la salida Boquilla macho
Estilo de salida Boquilla macho
Temperatura de funcionamiento (imperial) 113 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) 45 °C
Tipo Filtros para frascos
Volumen (métrico) 1 ml
Altura (imperial) 2,6 in
Altura (métrico) 6,7 cm
Diámetro (imperial) 0,66 in
Diámetro (métrico) 1,7 cm
Diámetro del filtro (métrico) 1,7 cm