Learn More
Merck SNAP i.d.™ Sistema de detección de proteínas 2.0: Marcos de sujeción Mini y Midi Blot
Código de producto. 13479569
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Marcos de sujeción de midi Blot
Marcos de sujeción para blot mini
Cantidad:
1/paq.
2/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Cantidad Tamaño de la unidad
13479569 Marcos de sujeción de midi Blot 1/paq. cada uno
13489569 Marcos de sujeción de midi Blot 2/paq. paquete de 2
13258319 Marcos de sujeción para blot mini 2/paq. paquete de 2
13248319 Marcos de sujeción para blot mini 1/paq. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13479569 Proveedor Merck N.º de proveedor SNAP2FRMD01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    129.11€ / paquete de 1
    Ahorro 13.89€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Marcos de sujeción mini y midi blot para SNAP i.d. Sistemas de detección de proteínas 2.0
Para usar con EMD Millipore SNAP i.d. Sistema de detección de proteínas 2.0 (n.° de cat. SNAP2MM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Snap i.d.™ Sistema de detección de proteínas midi 2.0
Tipo Marcos de sujeción de midi Blot
Incluye Tapas transparentes, cierre de bloqueo fácil, válvula de paraguas
Cantidad 1/paq.
Apilables Sí