Learn More
Merck SNAP i.d.™ Sistema de detección de proteínas 2.0: Soportes Mini y Midi Blot
Código de producto. 13288309
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del gel (imperial):
3,3 in
5,31 in
Longitud del gel (métrico):
8,4 cm
13,5 cm
Anchura del gel (imperial):
2,95 in
3,34 in
Anchura del gel (métrico):
7,5 cm
8,5 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del gel (imperial) Longitud del gel (métrico) Anchura del gel (imperial) Anchura del gel (métrico) Tamaño de la unidad
13288309 3,3 in 8,4 cm 2,95 in 7,5 cm paquete de 100
13268309 5,31 in 13,5 cm 3,34 in 8,5 cm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13288309 Proveedor Merck N.º de proveedor SNAP2BHMN0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    352.00€
    319.00€ / paquete de 100
    Ahorro 33.00€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Soportes de mini y midi blot para SNAP i.d. Sistemas de detección de proteínas 2.0
Para usar con EMD Millipore SNAP i.d. Sistemas de detección de proteínas 2.0 (n.º de cat. SNAP2MM)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistemas de detección de proteínas Mini
Tipo Soporte para blot
Longitud del gel (imperial) 3,3 in
Longitud del gel (métrico) 8,4 cm
Anchura del gel (imperial) 2,95 in
Anchura del gel (métrico) 7,5 cm