Learn More
Merck Kit ReBlot Plus y reactivos
Código de producto. p-3525910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Unidad
Tipo de producto:
Kit western blot
Tampón de decapado de WB fuerte
Tampón de decapado de WB suave
Tamaño de la unidad:
1 SET
50 ML
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
11360250 Unidad Kit western blot 1 SET
10721814 50 mL Tampón de decapado de WB fuerte 50 ml
10106803 50 mL Tampón de decapado de WB suave 50 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11360250 Proveedor Merck N.º de proveedor 2500
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Solución de lavado de anticuerpos suave (10X), 50 ml; solución de lavado de anticuerpos fuerte (10X), 50 ml
Los blots pueden ser despojados de anticuerpos en aproximadamente 15 minutos a temperatura ambiente
Western blotting es una técnica comúnmente utilizada para estudiar la función y localización de las proteínas. Normalmente, las muestras de proteínas se someten a electroforesis en SDS-PAGE y se transfieren a una membrana como nitrocelulosa o nylon, donde se sondan con anticuerpos específicos. A diferencia de las tecnologías basadas en ácidos nucleicos, que permiten la reutilización de las Southern y Northern blots, ha sido difícil reutilizar las Western blots.
  • La solución de extracción de anticuerpos no contiene β-mercaptoetanol que huele a ocre
  • La eliminación de anticuerpos se realiza a temperatura ambiente —No se requiere el calentamiento de blots
  • Los blots pueden reutilizarse en un mínimo de 25 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit western blot
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Cantidad Unidad
Contenido del kit 50 ml de solución de extracción de anticuerpos leves 10X, 50 ml de solución de extracción de anticuerpos fuertes 10X
Contenido y almacenamiento de 4 °C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Re-Blot Plus
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, sodium azide