Learn More
Merck Kit de destrucción de inmunoglobulinas/albúmina humana PureProteome™
Descripción
El kit de eliminación de albúmina/inmunoglobulina humana PureProteome™ es un kit basado en microesferas magnéticas que permite una alta eficiencia de agotamiento (normalmente > 99%) de albúmina y todas las inmunoglobulinas (por ejemplo, IgG, IgA, IgM, IgE e IgD) de muestras de suero o plasma humanas. El kit incluye 12 ml de microesferas de mag premezcladas, 7 ml de tampón PBS y un paquete de 8 centrífugas Amicon Ultra para el intercambio o concentración de tampón posterior si es necesario.
- Alta capacidad: La química avanzada combinada con un área de superficie alta proporciona más adherencia sitios para proteínas
- Resultados uniformes sin pérdida de muestra: Partículas visibles como se adhieren al lado del tubo para aspiración rápida y sencilla y eliminación completa del tampón
- Tiempo de procesamiento total: Las microesferas se inmovilizan en segundos y la cinética aumentada de la proteína de microesfera de unión permite incubaciones más cortas
- Económicas: Significativamente más asequible que las microesferas magnéticas competitivas
A menos que se indique lo contrario en nuestro catálogo u otra documentación de la empresa que acompaña al producto(s), nuestros productos están destinados únicamente a fines de investigación y no deben utilizarse para ningún otro fin, que incluye, pero no se limita a, usos comerciales no autorizados, usos diagnósticos «in vitro», usos terapéuticos «ex vivo» o «in vivo» o cualquier tipo de consumo o aplicación a seres humanos o animales.
Agotamiento del suero/plasma humano
Especificaciones
Especificaciones
| reactividad cruzada | Humano |
| Incluye | 12 ml de microesferas magnéticas mezcladas previamente, 7 ml de tampón PBS, 2 ml de filtros centrífugos de 8 paquetes de Amicon Ultra, 3K MWCO |
| Cantidad | 1 Kit |
| Tipo de muestra | Suero, plasma |
| Volumen de muestra | 12 mL |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (aplicación) | Suero humano, agotamiento del plasma |
| Tipo de producto | Kit de agotamiento de albúmina/inmunoglobulina humana PureProteome™ |