Learn More
Merck Tiras multipantalla HTS™ 8 Pozos con membrana Immobilon™-P PVDF
Código de producto. 10169794 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Marco de soporte para tiras de microplacas
Tira de microplacas de 8 pocillos
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10169794 Tira de microplacas de 8 pocillos paquete de 10
10174073 Marco de soporte para tiras de microplacas paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10169794 Proveedor Merck N.º de proveedor M8IPS4510
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Includes
Doce tiras de 8pozos en un bastidor de soporte. Bastidores de soporte adicionales también disponibles por separado.
Las tiras de 8pozospermiten procesar menos de 96 muestras a la vez
  • Para ensayos de unión de proteínas y ELISPOT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Placa de tiras
matriz, red, conjunto 1 x 8
Color Transparente
Tipo de producto Tira de microplacas de 8 pocillos
Material Plástico ABS
N.° de pocillos 8
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de unión de proteínas y ELISPOT
Cantidad 10/paq.