Learn More
Merck Cargadores de columnas MultiScreen™
A medida para llenar los pocillos y eliminar el exceso de material en la bandeja de carga
Marca: Merck MACL0SC03
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Para su uso con todo tipo de cargadores de columna
Especificaciones
Transparente | |
Plástico ABS | |
Se utiliza para la carga de la placa del cargador de columnas con gránulos o resina |