Learn More
Merck Minibomba Millivac™
Descripción
Bombas compactas y sin mantenimiento que proporcionan una fuente uniforme de vacío para la filtración y otras aplicaciones de laboratorio
- Un diseño de diafragma patentado ha reducido las dimensiones de la bomba en comparación con los modelos convencionales
- Utilice la minibomba Millivac para filtrar agua y soluciones acuosas
- No requiere lubricación
- No es a prueba de explosiones
- Tubos con DI de 4 mm
- Dimensiones: 22,6 x 9 x 14,1 cm, Lg x An x Al
Especificaciones
Especificaciones
| Peso con embalaje (imperial) | 4,1 lb |
| Peso con embalaje (métrico) | 1,9 kg |
| Incluye | Conector de mangueras |
| Requisitos eléctricos | 230 V/50 Hz |
| Material | Ryton (cabezal de bomba), EPDM (membrana), fluoroelastómero (válvulas) |
| Peso (imperial) | 4,1 lb |
| Peso (métrico) | 1,9 kg |
| Caudal | 6 l/min |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Altura total (imperial) | 5,5 in |
| Mostrar más |