Learn More
Merck Sustrato HRP Western Luminata Forte, 100 ml
Código de producto. 10394675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10394675 100 ml 100 ML
1 options
Código de producto. 10394675 Proveedor Merck N.º de proveedor WBLUF0100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Reactivo de detección de HRP quimioluminiscente premezclado y listo para usar
  • El reactivo se ha adaptado para optimizar el intervalo y la sensibilidad de detección utilizando varios anticuerpos en ensayos de Western blot.
  • Premezclado para mayor comodidad para evitar la contaminación cruzada de los reactivos.
  • Amplia gama de sensibilidades para satisfacer todas las necesidades de detección.
  • Resultados uniformes con menos errores de pipeteo.
  • Estable a 4 °C y también a temperatura ambiente, lo que permite el almacenamiento en la mesa de trabajo.
  • Mejor rendimiento de detección en relación con la competencia.
  • Compatible con membranas de PVDF y nitrocelulosa, así como con todos los tampones y reactivos bloqueantes utilizados habitualmente.
A menos que se indique lo contrario en nuestro catálogo u otra documentación de la empresa que acompaña al producto(s), nuestros productos están destinados únicamente a fines de investigación y no deben utilizarse para ningún otro fin, que incluye, pero no se limita a, usos comerciales no autorizados, usos diagnósticos «in vitro», usos terapéuticos «ex vivo» o «in vivo» o cualquier tipo de consumo o aplicación a seres humanos o animales.
Aplicaciones:
Western blotting, dot/slot blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Requisitos de almacenamiento De 18° a 24 °C
Para utilizar con (aplicación) Dot/Slot Blot, Western Blot
Cantidad 100 ml