Learn More
Merck Kit de prueba de integridad para dispositivos de pequeño volumen
Código de producto. 10762161 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10762161 5 μm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10762161 Proveedor Merck N.º de proveedor SLTEST000
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para dispositivos de pequeño volumen
  • Pruebas de punto de burbuja prácticas
  • Para dispositivos con y sin ventilación
  • Prueba una amplia gama de tamaños de poro y tipos de membrana
  • Las unidades de filtro de membrana Millipore se pueden probar con integridad mediante el método de prueba de punto de burbuja. Las pequeñas unidades de filtro de membrana accionadas por jeringa con un área de filtración de 15 cm2, como las unidades Millex y Sterivex, se pueden probar cómodamente mediante el comprobador de integridad tipo jeringa.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tamaño de poro 5 μm
    Área de filtración 15 cm2
    Tipo Medidor de integridad