Learn More
Merck Membranas de PVDF Immobilon™-PSQ
Código de producto. 16339601
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
10 m x 8,5 cm
10 x 10 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
26,5 cm x 3,75 m
26 x 26 cm
7 x 8,4 cm
8,5 x 13,5 cm
8 x 10 cm
9 x 12 cm
Formato:
Hoja
Rollo
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
cada uno
paquete de 10
paquete de 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Formato Tamaño de la unidad
16339601 10 m x 8,5 cm Rollo cada uno
10491541 26,5 cm x 3,75 m Rollo 1 ROLL
10153593 7 x 8,4 cm Hoja paquete de 50
11506345 8 x 10 cm Hoja paquete de 10
10163593 8,5 x 13,5 cm Hoja paquete de 10
10146470 10 x 10 cm Hoja paquete de 10
10094450 15 x 15 cm Hoja paquete de 10
10712731 26 x 26 cm Hoja paquete de 10
10481541 20 x 20 cm Hoja paquete de 10
10593984 9 x 12 cm Hoja paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 16339601 Proveedor Merck N.º de proveedor ISEQ85R
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Includes
Membrana Immobilon-PSQ, PVDF, 0,2μ m, rollo de 8,5 cm x10 m
Para western blot y secuenciación de proteínas
  • Colorantes compatibles: Coomassie azul brillante, Amido negro, India tinta, Ponceau-S rojo, Colloidal oro, CPTS, Toluidine azul, Transillumination,Sypro™ rubí
hidrófobo, transferencia, membrana, PVDF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 10 m
Anchura (métrico) 8,5 cm
Descripción Código de filtro: ISEQ; membrana de transferencia Immobilon-PSQ
Para utilizar con (aplicación) Detección quimioluminiscente, cromogénica y radioactiva
Capacidad de unión Electrostática, hidrófoba
Color Blanco
Cantidad 1
Formato Rollo
Material PVDF
Tamaño de poro 0,2 μm
Dimensions (LxW) 10 m x 8,5 cm