Learn More
Merck Membrana Immobilon™-P PVDF
Descripción
Includes
Membrana Immobilon-P, PVDF, 0,45 μm, rollo de 8,5 cm x 10 m
- Colorantes compatibles: Coomassie azul brillante, Amido negro, India tinta, Ponceau-S rojo, Colloidal oro, CPTS, Toluidine azul, Transillumination,Sypro™ rubí
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Anchura (métrico) | 8,5 cm |
| Descripción | Código de filtro: IPVH; membrana de PVDF Immobilon-P |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección quimioluminiscente, cromogénica y radioactiva |
| Capacidad de unión | Electrostática, hidrófoba |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 |
| Formato | Rollo |
| Material | PVDF |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Mostrar más |