Learn More
Merck Membrana Immobilon™-P PVDF
Código de producto. 10344661
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
7 cm
8 cm
8,5 cm
9 cm
10 cm
15 cm
20 cm
26 cm
26,5 cm
10 m
Anchura (métrico):
8,4 cm
8,5 cm
10 cm
12 cm
13,5 cm
15 cm
20 cm
26 cm
3,75 m
Formato:
Hoja
Rollo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
paquete de 10
paquete de 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Anchura (métrico) Formato Tamaño de la unidad
10344661 26,5 cm 3,75 m Rollo 1 rollo
10408793 8 cm 10 cm Hoja paquete de 10
10503224 8,5 cm 13,5 cm Hoja paquete de 10
10505672 7 cm 8,4 cm Hoja paquete de 50
10458712 9 cm 12 cm Hoja paquete de 10
10663751 10 cm 10 cm Hoja paquete de 10
10384511 15 cm 15 cm Hoja paquete de 10
10180771 20 cm 20 cm Hoja paquete de 10
10796851 26 cm 26 cm Hoja paquete de 10
16329601 10 m 8,5 cm Rollo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10344661 Proveedor Merck N.º de proveedor IPVH00010
En stock
Membrana de transferencia de PVDF hidrófobas para el western blotting
Las membranas de PVDF Immobilon™ se ofrecen en cuatro tipos, cada uno optimizado para una aplicación de transferencia de proteínas diferente. Los cómodos sándwiches de transferencia incluyen hojas precortadas de papel de membrana y filtro de transferencia. Las membranas de PVDF Immobilon™ tienen alta adsorción de proteínas, por lo que no perderá proteínas durante la transferencia o el resondeo. La estructura de poros abiertos facilita el acceso a las proteínas unidas y elimina las sondas sin enlazar. Además, las membranas de PVDF Immobilon™ optimizadas para transferencias fluorescentes aumentan considerablemente las relaciones señal-ruido para una alta sensibilidad en aplicaciones de multiplexación cuantitativas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 26,5 cm
Anchura (métrico) 3,75 m
Para utilizar con (aplicación) Optimizado para proteínas fijadoras transferidas desde diversos matrices de gel
Formato Rollo
Material PVDF
Tamaño de poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 3,75 m x 26,5 cm
Línea de productos Immobilon