Descripción
Millipore tiene una amplia selección de accesorios, adaptadores, válvulas, manómetros y tubos que se pueden utilizar junto con Millipore sistemas de filtración. Con las excepciones indicadas, el material de construcción es acero inoxidable serie 300. Los conectores de triple abrazadera (TC) se denominan por convención como 1,5 in, 2 in, etc. Los conectores de TC de 1,5 in se conectan a tamaños de De tamaños de tubo. Cajas de Los accesorios TC solo se conectan a D.E. de 2 in De tamaño de tubo.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | Sistema de filtración Millipore |
| Incluye | Adaptador, Luer-Lok macho M, nailon |
| Material | Nailon |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
| Material del envase | Nailon |