Learn More
Merck Kit de análisis de contaminación de fluidos, 230 V/50 Hz
Código de producto. 10176390 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Monitor de análisis de contaminación de líquidos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10176390 Monitor de análisis de contaminación de líquidos cada uno
1 options
Código de producto. 10176390 Proveedor Merck N.º de proveedor XX7104712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3210.00€
    3150.00€ / paquete de 1
    Ahorro 60.00€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Soporte de filtro de vidrio (47 mm) con pantalla de acero inoxidable, matraz de filtración de vacío de 1 l, pinzas de filtro de punta roma, tubo de látex (1/4 pulg. x 23 pulg.), dispensador de filtración de disolvente de 25 mm, 400 PetriSlides, bomba de servicio químico (115 V), bomba de servicio químico (220 V).
Cumple con los procedimientos estándar de prueba de contaminación
Kit de análisis de contaminación de fluidos, 230 V/50 Hz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM-D2276, ARP-598
Material Acero inoxidable
Incluye Bomba de vacío/presión, soporte de filtro de acero inoxidable de 47 mm, matraz de 1 l, pinzas, Tubos de D.I. de 0,25 pulg., dispensador de disolvente de 25 mm, PetriSlides, filtros, bomba de servicio químico
Tipo Monitor de análisis de contaminación de líquidos