Learn More
Merck Monitores de contaminación de líquidos
Los monitores de análisis de contaminación de líquidos son soportes de filtro transparentes y desechables fabricados con plástico Tenite™ y premontados con filtros MF-Millipore (el área de filtración efectiva es de 9 cm2).
Marca: Merck MAWP037P0
433.17 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Una alfombrilla de celulosa gruesa, de 34 mm de diámetro, sella el filtro entre las secciones del monitor para distribuir el flujo de la muestra de manera uniforme sobre la superficie del filtro. Utilícelo con el kit de muestreo de líquidos (XX6403730). Monitores de peso a juego: Los monitores de peso a juego eliminan el pesaje previo de los filtros de ensayo en análisis gravimétrico. Cada monitor contiene dos filtros con un peso igual a 0,1 mg. La muestra atraviesa ambos, pero el filtro (de ensayo) superior retiene todo el contaminante. La diferencia en los pesos del filtro, tras el secado, equivale al peso del contaminante en la muestra.Especificaciones
Blanco | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Almohadilla | |
1,45 in |
Kit de muestreo de líquidos | |
0,8 μm | |
9 cm2 | |
Monitor de análisis de contaminación de líquidos | |
3,7 cm |