Learn More
Merck Kit de muestreo de líquidos
Tienda Merck Productos
Click to view available options
Tipo:
Kit de muestreo de líquidos
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
El kit de muestreo de líquidos es una solución completa para la recogida de líquidos y el análisis de contaminación en el campo. El conjunto del muestreador de acero inoxidable se conecta a una válvula de liberación rápida instalada en la línea del sistema, lo que permite que una cantidad medida de líquido pase por el monitor. Una jeringa con válvula sirve como bomba para eliminar el líquido residual del monitor. El kit es compatible con nuestros monitores de contaminación de 37 mm y monitores de peso combinado. Para el análisis gravimétrico, los monitores de peso combinado accesorios eliminan el pesaje previo del filtro antes del muestreo. Características y ventajas: •El maletín de transporte resistente y el conjunto de muestreo de acero inoxidable proporcionan años de servicio in situ •El kit de muestreo de líquidos incluye 12 monitores de contaminación de Tenite™ Aplicaciones: para muestrear combustibles de turbinas, agua u otros líquidos a través de los monitores de análisis de contaminación Millipore antes del análisis gravimétrico o colorimétrico.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable con manguera de PTFE revestida de acero inoxidable; monitores de poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de combustibles de turbina, agua u otros líquidos a través de monitores de análisis de contaminación Millipore™ antes de análisis gravimétricos o colorimétricos |
| Incluye | Válvula de liberación rápida o tapón, rosca de NPTF de 1/8 pulg, cierres de Viton A |
| Tipo | Kit de muestreo de líquidos |
| Anchura (imperial) | 9,25 in |
| Anchura (métrico) | 23,5 cm |
| Altura (imperial) | 4,88 in |
| Altura (métrico) | 12,4 cm |