Learn More
Merck Orificios limitadores de flujo
Código de producto. 10182111
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
1/ l/min
2/ l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Tamaño de la unidad
10182111 2/ l/min cada uno
10072423 1/ l/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10182111 Proveedor Merck N.º de proveedor XX5000020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    143.00€ / paquete de 1
    Ahorro 6.00€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Crea un flujo de aire cuantitativo a través de un filtro para el análisis de contaminantes en suspensión en el aire
Los orificios de limitación de flujo crean un flujo de aire cuantitativo a través de un filtro MF-Millipore para analizar los contaminantes atmosféricos. Los orificios están roscados en la salida del soporte de análisis para aerosoles Millipore o el adaptador de aerosoles para permitir un caudal constante cuando se aplica el nivel de vacío necesario. Las clasificaciones son exactas en aproximadamente un 15 %. Para mayor precisión, calibre el orificio con un medidor de flujo al nivel de vacío de trabajo real.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kits o suministros de pruebas ambientales
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Soporte de análisis para aerosoles Millipore o adaptador de aerosoles
Para utilizar con (aplicación) Para crear un flujo de aire cuantitativo a través de un filtro Millipore para el análisis de contaminantes atmosféricos
Caudal de aire 2/ l/min
Incluye Orificio de limitación de flujo, 2 l/min