Learn More
Merck Casete de monitor vacío, 25 mm, tipo A
Código de producto. 10608091
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
EMD Millipore Monitor de análisis de aerosoles (25 mm)
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10608091 EMD Millipore Monitor de análisis de aerosoles (25 mm) paquete de 50
1 options
Código de producto. 10608091 Proveedor Merck N.º de proveedor M000025A0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    459.00€
    424.60€ / paquete de 50
    Ahorro 34.40€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Recogida de muestras y análisis de partículas
Accesorio para monitor PS de 3 piezas, tipo A
Información de órdenes
Embalaje a granel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kits o suministros de pruebas ambientales
Material Poliestireno
Tipos de conector Luer Slip hembra, requiere adaptador de tubos XX62 000 05
Para utilizar con (equipo) EMD Millipore Monitor de análisis de aerosoles (25 mm)
Para utilizar con (aplicación) Recogida de muestras, análisis de partículas, análisis medioambiental
Incluye Casete de monitor vacío, 25 mm, tipo A