Learn More
Merck Filtros de membrana Durapore™, 0,22 μm
Código de producto. 10752901 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
13 mm
25 mm
47 mm
76 mm
90 mm
100 mm
142 mm
304 mm
Mojabilidad:
Hidrófilo
hidrófobos
Tamaño de la unidad:
100 PCS
cada uno
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Dimensiones (L x An):
3,04 m x 304 mm
304mm x 3,04m
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Mojabilidad unitSize Dimensiones (L x An)
10752901 47 mm Hidrófilo paquete de 100 -
10742901 25 mm Hidrófilo paquete de 100 -
10074500 13 mm Hidrófilo 100 PCS -
10732731 142 mm Hidrófilo paquete de 50 -
10146710 90 mm Hidrófilo paquete de 50 -
10656741 47 mm hidrófobos paquete de 100 -
10646741 25 mm hidrófobos paquete de 100 -
10646551 13 mm hidrófobos paquete de 100 -
10696161 90 mm hidrófobos paquete de 50 -
10742151 142 mm hidrófobos paquete de 50 -
10479830 100 mm Hidrófilo paquete de 50 -
15858077 76 mm Hidrófilo paquete de 25 -
10606171 304 mm Hidrófilo cada uno 304mm x 3,04m
10194073 304 mm hidrófobos cada uno 3,04 m x 304 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10752901 Proveedor Merck N.º de proveedor GVWP04700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial.Membranas de PVDF Durapore™:Con un tamaño de poro de 0,22 μ, ofrecen altas velocidades de caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión de proteínas.Disponible en diámetros de 13 mm a 142 mm.
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial.Membranas de PVDF Durapore™:Con un tamaño de poro de 0,22 μ, ofrecen altas velocidades de caudal y rendimiento, un bajo volumen de sustancias extraíbles, una amplia compatibilidad química y un bajo nivel de unión de proteínas.Disponible en diámetros de 13 mm a 142 mm.
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
    Características y ventajas
  • Disponibles en varios tamaños de poro (tanto en variedades hidrófilas como hidrófobas) para satisfacer sus necesidades de aplicación
  • Los filtros de membrana Durapore™ tienen un bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
    Punto de burbuja 50 psi
    Color Blanco
    Tipo de filtro Filtro de pantalla.
    Material PVDF
    Tamaño de poro 0,22 μm
    Esterilidad No estéril
    Caudal >1 ml/min x cm2
    Caudal de gas 2 l/min/cm2
    Hidrofobicidad Hidrófilo
    Tipo de membrana Plano
    N.º por caja 100Pack
    Cantidad 100/paq.
    Grosor (métrico) 125 μm
    Tipo Membranas de filtración
    Mojabilidad Hidrófilo
    Diámetro (métrico) 47 mm