Learn More
Merck Anillos de cámara de difusión
Descripción
- Disponibles con o sin orificio
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Plexiglas™ |
| Incluye | Sin agujero |
| Tipo | Anillos de Plexiglas™ |
| Diámetro (imperial) | 0,55 in |
| Diámetro (métrico) | 14 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Kit de cámara de difusión |