Learn More
Merck Monitores de análisis de aerosoles, 37 mm
Código de producto. 10528452
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Monitor de aerosol Match-w, almohadilla
Monitor de aerosoles con almohadilla
Grado:
AAWP
HAWP
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Grado Tamaño de la unidad
10528452 Monitor de aerosoles con almohadilla AAWP paquete de 50
10014610 Monitor de aerosol Match-w, almohadilla AAWP paquete de 50
10330181 Monitor de aerosoles con almohadilla HAWP paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10528452 Proveedor Merck N.º de proveedor MAWP037A0
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los monitores de análisis de aerosoles de 37 mm de Millipore son soportes de filtro transparentes y desechables fabricados con plástico para su uso con filtros Millipore de tipo MF (ésteres de celulosa mixta). Un soporte de celulosa fino sella el filtro entre las secciones del monitor para distribuir el flujo de la muestra de manera uniforme sobre la superficie del filtro.
El diseño de tres partes mantiene sujeto el filtro cuando la sección superior se retira para el muestreo de aerosoles.
El valor de recuento de partículas de fondo medio (ABC) se indica en cada paquete de monitor.
  • Premontado con filtros en su lugar
  • Disponibles con membranas de peso a juego
Aplicaciones:
Los monitores de análisis de aerosoles están disponibles con membrana de ésteres de celulosa de 0,45 µm y 0,8 µm. Los monitores con el mismo peso contienen dos filtros con un peso igual a 0,1 mg, lo que elimina el pesaje previo de los filtros de ensayo en el análisis gravimétrico.
Información de órdenes
La funda para monitor también está disponible por separado para su uso con la membrana de su elección; se suministra con o sin anillo de soporte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Conectores Luer Slip femenino
Material Poliestireno
Tamaño de poro 0,8 μm
Área de filtración 9 cm2
Para utilizar con (aplicación) Análisis de partículas microscópicas y recogida de muestras, control medioambiental
Grado AAWP
Suficiente para Amianto, trazas de metales, plomo, compuestos de plomo, cobre, gases de partículas, dióxido de azufre, arsénico
Tipo Monitor de aerosoles con almohadilla
Diámetro (imperial) 1,4 in
Diámetro (métrico) 3,7 cm
Diámetro del filtro (métrico) 3,7 cm