Learn More
R&D Systems™ EMD 386088 hydrochloride
Código de producto. 18726026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18726026 10 mg 10 miligramos
18094842 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18726026 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2382/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.57€
    181.65€ / 10 miligramos
    Ahorro 19.92€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent 5-HT6 agonist
EMD 386088 hydrochloride is a potent 5-HT6 receptor agonist (EC50 = 1.0 nM) that displays selectivity over other 5-HT receptors (IC50 values are 7.4, 110, 180, 240, 450, 620, 660 and 3000 nM for 5-HT6, 5-HT1D, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT4, 5-HT1A and 5-HT7 receptors respectively). Shows moderate affinity at 5-HT3 receptors (IC50 = 34 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Chloro-2-methyl-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole hydrochloride
CAS 1171123-46-8
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C14H15N2Cl.HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 283.2
Para uso exclusivo en investigación