Learn More
Tocris Bioscience™ EMD 386088 hydrochloride
Descripción
EMD 386088 hydrochloride is a potent 5-HT6 receptor agonist (EC50 = 1.0 nM) that displays selectivity over other 5-HT receptors (IC50 values are 7.4, 110, 180, 240, 450, 620, 660 and 3000 nM for 5-HT6, 5-HT1D, 5-HT1B, 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT4, 5-HT1A and 5-HT7 receptors respectively). Shows moderate affinity at 5-HT3 receptors (IC50 = 34 nM).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Chloro-2-methyl-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole hydrochloride |
| CAS | 1171123-46-8 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C14H15N2Cl.HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 283.2 |
Para uso exclusivo en investigación