Learn More
Embutramida, Mikromol™
Descripción
Embutramida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Embutramide |
| CAS | 15687-14-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Embutramide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H27 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Butanamide, N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxy-, Embutane, Embutramide, HOE 18 680, HOE 18680, T 61, Butyramide, N-(beta,beta-diethyl-m-methoxyphenethyl)-4-hydroxy- (8CI), N-[2-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide, N-(beta,beta-Diethyl-m-methoxyphenethyl)-4-hydroxybutyramide, N-[2-(m-Methoxyphenyl)-2-ethylbutyl]-gamma-hydroxybutyramide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H27NO3/c1-4-17(5-2,13-18-16(20)10-7-11-19)14-8-6-9-15(12-14)21-3/h6,8-9,12,19H,4-5,7,10-11,13H2,1-3H3,(H,18,20) |
| SMILES | CCC(CC)(CNC(=O)CCCO)c1cccc(OC)c1 |
| Nombre IUPAC | N-[2-etil-2-(3-metoxifenil)butil]-4-hidroxibutanamida |
| Mostrar más |