Learn More
Embutramida 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30457503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30457503 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30457503 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP3065.0011
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Embutramide
CAS 15687-14-6
Nombres de analitos o componentes Embutramide
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C17 H27 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Butanamide, N-[2-ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxy-, Embutane, Embutramide, HOE 18 680, HOE 18680, T 61, Butyramide, N-(beta,beta-diethyl-m-methoxyphenethyl)-4-hydroxy- (8CI), N-[2-Ethyl-2-(3-methoxyphenyl)butyl]-4-hydroxybutanamide, N-(beta,beta-Diethyl-m-methoxyphenethyl)-4-hydroxybutyramide, N-[2-(m-Methoxyphenyl)-2-ethylbutyl]-gamma-hydroxybutyramide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H27NO3/c1-4-17(5-2,13-18-16(20)10-7-11-19)14-8-6-9-15(12-14)21-3/h6,8-9,12,19H,4-5,7,10-11,13H2,1-3H3,(H,18,20)
Tipo de solución Single Solution
SMILES CCC(CC)(CNC(=O)CCCO)c1cccc(OC)c1
Nombre IUPAC N-[2-etil-2-(3-metoxifenil)butil]-4-hidroxibutanamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 293.4
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1991 g/mol