Learn More
Embramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Embramine |
| CAS | 3565-72-8 |
| Fórmula molecular | C18H22BrNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-[1-(4-Bromophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethylethanamine, 1-(2-Dimethylaminoethoxy)-1-(p-bromophenyl)-1-phenylethane, 2-[(p-Bromo-alpha-methyl-alpha-phenylbenzyl)oxy]-N,N-dimethyl Ethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22BrNO/c1-18(21-14-13-20(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-17(19)12-10-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccc(Br)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[1-(4-bromofenil)-1-feniletoxi]-N,N-dimetiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 348.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.0885 |