Learn More
Embramine, MedChemExpress
Descripción
Embramine is a monoethanolamine used as an antihistamine and anticholinergic.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Embramine |
| CAS | 3565-72-8 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C18H22BrNO |
| Cantidad | 5 mg |
| SMILES | CC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(Br)C=C2)OCCN(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 348.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.28 |
| Grado | Research |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |