Learn More
Clorhidrato de embramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Embramine Hydrochloride |
| CAS | 13977-28-1 |
| Fórmula molecular | C18 H22 Br N O . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethanamine, 2-[1-(4-bromophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Ethanamine, 2-[1-(4-bromophenyl)-1-phenylethoxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Ethylamine, 2-[(p-bromo-α-methyl-α-phenylbenzyl)oxy]-N,N-dimethyl-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), Bromadryl, Embramine hydrochloride, Mebrophenhydramine, Mebrophenhydramine hydrochloride, Mebryl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22BrNO.ClH/c1-18(21-14-13-20(2)3,15-7-5-4-6-8-15)16-9-11-17(19)12-10-16;/h4-12H,13-14H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CCOC(C)(c1ccccc1)c2ccc(Br)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[1-(4-bromofenil)-1-feniletoxi]-N,N-dimetiletanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 384.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.0652 |